Learn More
Clorhidrato de embramina, LoGiCal
Código de producto. 30460965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460965 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460965 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1971.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Embramine Hydrochloride
CAS 13977-28-1
Nombres de analitos o componentes Embramine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 Br N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanamine, 2-[1-(4-bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[1-(4-bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-[(p-bromo-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Bromadryl, Embramine hydrochloride, Mebrophenhydramine, Mebrophenhydramine hydrochloride, Mebryl
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22BrNO.ClH/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2
Nombre IUPAC 2-[1-(4-bromofenil)-1-feniletoxi]-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 384.74
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0652 g/mol