Learn More
Embelin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Embelin |
| CAS | 550-24-3 |
| Fórmula molecular | C17 H26 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-p-benzoquinone, 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone, Embelic acid, Emberine, NSC 91874, 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,5-dihidroxi-3-undecilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1831 |