Learn More
KARTELL Anillos de inclusión
Código de producto. 10184711
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
41 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10184711 41 mm paquete de 2000
1 options
Código de producto. 10184711 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0291903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    147.52€ / paquete de 2000
    Ahorro 32.48€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Los anillos de incrustación están hechos de ABS y están disponibles en varios colores.
  • Anillos de empotrar fabricados en ABS.
  • Disponible en los colores: Blanco (03), Azul (04), Amarillo (06), Verde (12), Rosa (13).
Especificaciones
Tipo de producto anillo de inclusión
Material Plástico
Color Blanco
Longitud (métrico) 41 mm
Anchura (métrico) 28 mm
Longitud (imperial) 1,61 in
Anchura (imperial) 1,1 in
Desechables Un solo uso