Learn More
RETSCH Molino de bolas enérgico Emax
Código de producto. 15310994 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
200/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15310994 200/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15310994 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.510.0001
Especificaciones
Tipo de producto Molino de bolas enérgico Emax
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 645 x 625 x 525 mm
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones incluyen molienda nanométrica, reducción de tamaño, homogeneización, aleación mecánica, molienda coloidal, alta energía, combinación
Altura (métrico) 525 mm
Hertz 50/60 Hz
Interfaz USB/LAN ( RJ45)
Clasificación IP IP30
Longitud (métrico) 645 mm
Fase 3 fase
Tensión 200/240 V
Peso (métrico) ∼ 120 kg
Anchura (métrico) 625 mm