Learn More
Emapunil, MedChemExpress
Código de producto. 16492687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492687 50 mg 50 miligramos
16466598 10 mg 10 miligramos
16459167 5 mg 5 miligramos
16426796 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15527
MedChemExpress Emapunil (AC-5216), an orally active and selective TSPO (a mitochondrial benzodiazepine receptor) ligand, produces anti-anxiety and antidepressant-like effects in various animal models.
Emapunil (AC-5216), an orally active and selective TSPO (a mitochondrial benzodiazepine receptor) ligand, produces anti-anxiety and antidepressant-like effects in various animal models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emapunil
CAS 226954-04-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23N5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo AC-5216 XBD-173
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (83.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC)CC1=CC=CC=C1)CN2C(N(C)C3=CN=C(C4=CC=CC=C4)N=C23)=O
Peso molecular (g/mol) 401.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.46
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation