Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benzoato de emamectina, mezcla
Código de producto. 16554374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16554374 1 g 1 g
16564374 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554374 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463050010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155569-91-8
Fórmula molecular C56H81NO15
Peso molecular (g/mol) 1008.26
Clave InChI GCKZANITAMOIAR-XWVCPFKXSA-N
Nombre IUPAC (1'R,2S,4'S,5S,6R,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-6-[(2S)-butan-2-il]-21',24'-dihidroxi-12'-{[(2R,4S,5S,6S)-4-metoxi-5-{[(2S,4S,5S,6S)-4-metoxi-6-metil-5-(metilamino)oxan-2-il]oxi}-6-metiloxan-2-il]oxi}-5,11',13',22'-tetrametil-5,6-dihidro-3',7',19'-trioxaspiro[piran-2,6'-tetraciclo[15.6.1.1⁴,⁸.0²⁰,²⁴]pentacosano]-10',14',16',22'-tetraen-2'-ona; ácido benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1.CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](NC)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)C=C[C@@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emamectin benzoate
Punto de fusión 146.0°C to 150.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform & methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1008.24