Learn More
VELP Scientifica Analizador elemental EMA 502 CHNS-O
Código de producto. 30213534 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Analizador elemental
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
30213534 Analizador elemental cada uno
1 options
Código de producto. 30213534 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor F30800100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Analizador microelemental preciso, versátil y habilitado para la nube para la determinación de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno con helio y argón como gas portador.
El analizador elemental EMA 502 es la solución precisa y confiable para la determinación de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno en diversos sectores industriales como la industria farmacéutica y las ciencias de la vida, la química orgánica, la petroquímica y la energía, el medio ambiente, la agronomía, los alimentos y piensos. El EMA 502 ofrece un rendimiento constante, versatilidad, facilidad de uso y características premium para el análisis de combustión siguiendo los estándares internacionales: AOAC , AACC, ASBC, ISO , DIN, IFFO, OIV, ASTM , Agencia de Protección Ambiental.
UNA SOLUCIÓN PARA MÚLTIPLES DESAFÍOS ANALÍTICOS
  • Muestreador automático electrónico de 30 posiciones ampliable con 3 discos adicionales para garantizar la máxima productividad
  • Cambio sin problemas del modo CHNS al modo O con panel de conexión exclusivo, sin necesidad de módulos externos
  • Helio y argón como gas portador
VERSATILIDAD Y PRODUCTIVIDAD
  • El exclusivo TCD del EMA 502 garantiza la máxima precisión y fiabilidad
  • Determinación precisa desde unas pocas ppm hasta el 100% para muestras sólidas, pastosas y líquidas.
  • La tecnología de cromatografía de gases garantiza la separación completa de todos los elementos y datos de picos en tiempo real.
CONFIABILIDAD Y PRECISIÓN SUPERIORES
  • Operación intuitiva con el potente EMASoft™ software
  • Monitorea el proceso analítico con el gráfico en tiempo real
  • Benefíciese de un sistema de informes completo
FACILIDAD DE USO INIGUALABLE
  • La conectividad exclusiva a VELP Ermes Cloud Platform proyecta su laboratorio a un entorno rico en datos con soporte de servicio remoto premium que da como resultado el mayor tiempo de actividad del sistema.
Especificaciones
Tipo Analizador elemental
Tipo de detector Detector de conductividad térmica
Para utilizar con (aplicación) Química orgánica, Ciencias ambientales, Petroquímica, Caracterización de materiales, Productos farmacéuticos