Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select MALAT1 Positive Control siRNA
Código de producto. 15667718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
5 nanomoles
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15667718 5 nmol 5 nanomoles
1 options
Código de producto. 15667718 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4455877
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El control positivo de ARNip MALAT1 Silencer™ Select está ampliamente validado y es un control ideal para muchos aspectos de un experimento de ARNip. Se suministran 5nmol.
Silencer™ Select MALAT1 Positive Control siRNA is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. 5 nmol is provided.
El control positivo de MALAT1 Silencer™ está ampliamente validado y es una «prueba» ideal de ARNip para quienes se inician en los experimentos ARNip, porque está validado para trabajar en múltiples líneas celulares. Dado que se dirige a ARNm MALAT1, muchos ensayos están disponibles para medir sus efectos, incluyendo RT-PCR en tiempo real. ¿Qué son los ARNip Silencer™ Select? Los ARNip Silencer™ Select incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos fuera del objetivo y modificaciones químicas, para producir ARNip con una eficacia, potencia y especificidad inigualables. El resultado es una reducción de los experimentos fallidos debido a un escaso silenciamiento, así como un aumento de la uniformidad de los datos fenotípicos.
  • ARNip de calidad superior, altamente purificado y listo para su uso
  • Funcionalmente probado en varias líneas celulares normales
  • Inclusión de modificaciones de Silencer™ Select para mejorar la especificidad
  • Para su uso en células humanas, de ratón y de rata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a -20°C.
Tipo de control Control positivo
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer Select, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Hielo seco
Target MALAT1