Learn More
Invitrogen™ Silenciador™ Seleccione la biblioteca de ARNi de factores de transcripción humanos
Código de producto. 15661852
Cambiar vista
Click to view available options
Silenciador™ Seleccione la biblioteca de ARNi de factores de transcripción humanos
Código de producto.
15661852 Silenciador™ Seleccione la biblioteca de ARNi de factores de transcripción humanos
1 options
Código de producto. 15661852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30087
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La biblioteca de ARNip de factor de transcripción humano Silencer Select contiene 5457 ARNip Invitrogen Silencer™ Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 1819 factores de transcripción conocidos.
Los factores de transcripción se están convirtiendo rápidamente en objetivos de fármacos prometedores, ya que se unen y regulan la transcripción de genes. La biblioteca de ARNip de factor de transcripción humano Silencer™ Select apunta a genes que expresan proteínas que unen el ADN de una manera específica a la secuencia para controlar la tasa de transcripción de la información genética del ADN al ARN mensajero. La biblioteca de ARNip de factor de transcripción humano Silencer Select contiene 5457 ARNip Ambion™ Silencer Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 1819 factores de transcripción conocidos. Esta biblioteca fue diseñada utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluyendo la base de datos NCBI RefSeq y referencias cruzadas a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (Gene Ontology Consortium, GO) y/o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
¿Por qué usar la biblioteca de ARNip de factor de transcripción humano Silencer Select? Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer Select se optimizan con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas propias y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi. La biblioteca de ARNi del factor de transcripción humano Silencer Select contiene nuestros ARNi prediseñados y, cuando estén disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda concentrarse en la más alta calidad de datos respaldada por la mejor garantía de la industria. Las bibliotecas de ARNi Silencer Select le brindan ARNi altamente potentes para maximizar el descubrimiento con incluso menosLos ARNi Silencer Select de Invitrogen están diseñados con la mayor potencia de los ARNi disponibles, lo que da como resultado ARNi 100 veces más potentes y permite la eliminación de genes en las concentraciones más bajas. Los ARNip de alta potencia Silencer Select le permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos falsos negativos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para pantallas adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNi del factor de transcripción humano Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNi altamente potente, suficiente para al menos 500 transfecciones (a 5 nM de ARNi, 100 μL volumen de transfección).
Los ARNi Silencer Select están diseñados utilizando Thermo Los algoritmos de diseño líderes de Fisher —Scientific junto con nuestro novedoso ácido nucleico bloqueado (LNA ) modificaciones químicas, esto ayuda a maximizar la eficacia, especificidad y potencia requeridas para la detección de ARNi contra factores de transcripción.
  • Eficacia superiorReduzca los efectos fuera del objetivo hasta en un 90% gracias a los últimos algoritmos de diseño y LNA modificaciones químicas
  • Máxima eficiencia —Realice estudios de eliminación con ARNi 100 veces más potentes que los ARNi disponibles actualmente
  • Confiable —Logre descubrimientos más rápidos mediante la consistencia de la eliminación de genes y la confiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Conveniente —Reduzca la deconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato de matriz
  • Personalizable —Elija la mejor opción para las demandas de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNi adicionales y formatos agrupados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 5457 ARNip totales dirigidos a 1819 genes chapados en placas de 96 pocillos (63 placas)
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos