Learn More
Invitrogen™ Silenciador™ Biblioteca de ARNip de dianas farmacológicas humanas seleccionadas (384 pocillos)
Código de producto. 15601862
Cambiar vista
Click to view available options
Silenciador™ Biblioteca de ARNip de dianas farmacológicas humanas seleccionadas (384 pocillos)
Código de producto.
15601862 Silenciador™ Biblioteca de ARNip de dianas farmacológicas humanas seleccionadas (384 pocillos)
1 options
Código de producto. 15601862 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30091
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer Select contiene 23 778 ARNip de Invitrogen™ Silencer Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 7926 genes para realizar cribajes de ARNi contra genes objetivo de fármacos humanos conocidos.
La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer™ Select incluye genes involucrados en apoptosis, senescencia, unión de ácidos nucleicos, autofagia, reparación de ADN, junto con receptores nucleares caracterizados y otros genes que se consideran objetivos potenciales para la terapéutica. La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer Select contiene 23 778 ARNip de Ambion™ Silencer Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 7926 genes para realizar cribajes de ARNi contra genes objetivo de fármacos humanos conocidos. Esta biblioteca fue diseñada utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluyendo la base de datos NCBI RefSeq y referencias cruzadas a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (Gene Ontology Consortium, GO) y/o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
¿Por qué usar la biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer Select? Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer Select se optimizan con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas propias y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi. La biblioteca de ARNi de objetivos de fármacos humanos Silencer Select contiene nuestros ARNi prediseñados y, cuando estén disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda concentrarse en la más alta calidad de datos respaldada por la mejor garantía de la industria. Las bibliotecas de ARNi Silencer Select le brindan ARNi altamente potentes para maximizar el descubrimiento con incluso menosLos ARNi Silencer Select de Invitrogen están diseñados con la mayor potencia de los ARNi disponibles, lo que da como resultado ARNi 100 veces más potentes y permite la eliminación de genes en las concentraciones más bajas.Los ARNi Silencer Select altamente potentes le permiten usar concentraciones incluso más bajas de ARNi, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos falsos negativos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNi para pantallas adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de dianas farmacológicas humanas Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip de alta potencia, suficiente para al menos 500 transfecciones (a 5 nM de ARNip, 100 μL volumen de transfección).
La biblioteca incluye identificadores de genes de Thermo Bibliotecas de ARNi del genoma humano farmacológico y del genoma humano extendido farmacológico de Fisher que aún no se encuentran en las bibliotecas de quinasas, fosfatasas, proteasas, canales iónicos, GPCR o ubiquitinas. Los ARNi Silencer Select están diseñados utilizando Thermo Los algoritmos líderes de Fisher —Scientific junto con nuestro novedoso ácido nucleico bloqueado (LNA ) modificaciones químicas, esto ayuda a garantizar la eficacia, especificidad y potencia necesarias para la detección de ARNi utilizando una plataforma predefinida integral para el descubrimiento terapéutico.
  • Eficacia superior— Reduce los efectos fuera del objetivo hasta en un 90% gracias a los últimos algoritmos de diseño y LNA modificaciones químicas
  • Máxima eficiencia —Realice estudios de eliminación con ARNi 100 veces más potentes que los ARNi disponibles actualmente
  • Confiable —Logre descubrimientos más rápidos mediante la consistencia de la eliminación de genes y la confiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Conveniente —Reduzca la deconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato de matriz de 96 y 384 pocillos
  • Personalizable —Elija la mejor opción para las demandas de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNi adicionales y formatos agrupados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 23 778 ARNip totales dirigidos a 7926 genes chapados en placas de 384 pocillos (69 placas)
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos