Learn More
Invitrogen™ Silenciador™ Biblioteca de ARNi de GPCR humano
Descripción
Los receptores –acoplados a proteína G (GPCR) son componentes clave de muchas vías de transducción de señales y también representan una clase importante de genes que pueden tratarse con fármacos. El Silencer™ La biblioteca de ARNi de GPCR humano tiene como objetivo 1134 objetivos Ambion™ ARNi silenciadores que representan 378 GPCR humanos no olfativos. Esta biblioteca está diseñada utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluyendo la base de datos NCBI RefSeq y referencias cruzadas a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (Gene Ontology Consortium, GO) y/o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
Utilizando Invitrogen La tecnología Silencer, basada en bioinformática rigurosa para permitir una alta especificidad del objetivo y potencia del ARNi, la biblioteca de ARNi de GPCR humanos Silencer permite una detección funcional de ARNi precisa y rentable contra GPCR conocidos.
- Acelere —el descubrimiento de genes funcionales con la biblioteca de ARNi de GPCR humano Silencer predefinida
- Aumente —la precisión de la detección del objetivo con tres ARNi individuales por gen objetivo
- Eficaz —Reduce los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con eficacia comprobada. Invitrogen Diseño de ARNi silenciador
- Conveniente —Reduzca la deconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato de matriz
- Personalizable —Elija la mejor opción para las demandas de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNi adicionales y formatos agrupados
Spécification
Spécification
| Descripción | 1134 ARNip totales dirigidos a 378 genes chapados en placas de 96 pocillos (15 placas) |
| Cantidad | 15 Plates |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.