Learn More
Invitrogen™ Silenciador™ Biblioteca de ARNi del genoma humano farmacológica (384 pocillos)
Código de producto. 15671842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
69 Plates
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15671842 69 Plates 1 set
1 options
Código de producto. 15671842 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30078
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La biblioteca genómica humana de ARNip farmacoconvertible Silencer™ se dirige a genes en el conocido genoma farmacoconvertible para realizar pantallas funcionales de ARNi para posibles objetivos terapéuticos.
La biblioteca genómica humana farmacoconvertible de ARNip Silencer contiene 23 349 ARNip Ambion™ Silencer dirigidos a 7783 genes. Esta biblioteca está diseñada utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluyendo la base de datos NCBI RefSeq y referencias cruzadas a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (Gene Ontology Consortium, GO) y/o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
¿Por qué usar la biblioteca genómica humana de ARNip farmacoconvertibles Silencer? Los ARNip de Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado. La biblioteca genómica humana de ARNip farmacoconvertible Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, ARNip validados generados teniendo en cuenta la potencia y la especificidad para que pueda centrarse en la calidad de los datos. La biblioteca se entrega con información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número RefSeq y el ID de locus; además de los resultados de cualquier experimento de validación realizado con los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para obtener la lista completa de objetivo. Las bibliotecas de ARNip Silencer le permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos Los ARNip de Invitrogen Silencer están diseñados teniendo en cuenta la potencia para garantizar la reducción génica en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar un menor potencial de efectos fuera del objetivo y datos falsos positivos, sino que también minimiza los resultados falsos negativos del cribaje de ARNip. La biblioteca de ARNi del genoma humano farmacológico Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNi, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nM de ARNi, 100 μL volumen de transfección).
Utilizando Invitrogen La tecnología Silencer, construida sobre bioinformática rigurosa para permitir una alta especificidad del objetivo y potencia del ARNi, la biblioteca de ARNi farmacológica humana Silencer permite una detección funcional de ARNi precisa y rentable contra genes humanos terapéuticamente relevantes.
  • Acelere —el descubrimiento integral de genes funcionales con métodos predefinidos Invitrogen Biblioteca de ARNip silenciador humano farmacológico
  • Aumente —la precisión de la detección del objetivo con tres ARNi individuales por gen objetivo.
  • Eficaz —Reduzca los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con nuestro probado Invitrogen Diseño de ARNi silenciador
  • Conveniente —Reduzca la deconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato de matriz de 96 o 384 pocillos
  • Personalizable —Elija la mejor opción disponible para satisfacer las demandas de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNi adicionales y formatos agrupados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 23 349 ARNip totales dirigidos a 7783 genes farmacoconvertibles chapados en placas de 384 pocillos (69 placas)
Cantidad 69 Plates
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos