Learn More
Invitrogen™ Silenciador™ Biblioteca de ARNip de dianas farmacológicas humanas (384 pocillos)
Código de producto. 15621862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
69 Plates
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15621862 69 Plates 1 set
1 options
Código de producto. 15621862 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30093
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer contiene 23 745 ARNip de Invitrogen™ Silencer dirigidos a 7915 genes para realizar cribajes de RNAi contra genes objetivo de fármacos humanos conocidos.
La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer™ incluye genes involucrados en apoptosis, senescencia, unión de ácidos nucleicos, autofagia, reparación de ADN, junto con receptores nucleares caracterizados y otros genes que se consideran objetivos potenciales para la terapéutica. La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer contiene 23 745 ARNip de Ambion™ Silencer dirigidos a 7915 genes para realizar cribajes de RNAi contra genes objetivo de fármacos humanos conocidos. La biblioteca fue diseñada utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluyendo la base de datos NCBI RefSeq y referencias cruzadas a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (Gene Ontology Consortium, GO) y/o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
¿Por qué usar la biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer? Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos génicos, los ARNip Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado. La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, ARNip validados generados teniendo en cuenta la máxima potencia y la especificidad para que pueda centrarse en la calidad de los datos. Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Se proporciona información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número RefSeq y el ID de locus; además de los resultados de cualquier experimento de validación realizado con los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para obtener la lista completa de objetivos. Las bibliotecas de ARNip Silencer le permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos Los ARNip de Invitrogen Silencer están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción génica en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar un menor potencial de efectos fuera del objetivo y datos falsos positivos, sino que también minimiza los resultados falsos negativos del cribaje de ARNip. La biblioteca de ARNip de dianas farmacológicas humanas Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nM de ARNip, 100 μL volumen de transfección).
Utilizando Invitrogen La tecnología Silencer, construida sobre bioinformática rigurosa para permitir una alta especificidad del objetivo y potencia del ARNi, la biblioteca de ARNi de objetivos de fármacos humanos Silencer es una solución ideal para la detección de ARNi enfocada y rentable contra objetivos de fármacos genéticos terapéuticos predefinidos.
  • Integral —Agilice sus pruebas de detección de dianas farmacológicas con bibliotecas predefinidas de ARNi de dianas farmacológicas humanas Silencer
  • Fiable —Aumente la precisión de detección del objetivo con tres ARNi individuales por gen objetivo Eficaz —Reduzca los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con eficacia comprobada Invitrogen Diseño de ARNi silenciador
  • Conveniente —Reduzca la deconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato de matriz de 96 y 384 pocillos
  • Personalizable —Elija la mejor opción para las demandas de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNi adicionales y formatos agrupados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 23 745 ARNip totales dirigidos a 7915 genes chapados en placas de 384 pocillos (69 placas)
Cantidad 69 Plates
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos