Learn More
Cole-Parmer™ Manta calefactora serie HM-200
Descripción
Incluye un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. Las mantas calefactoras con controlador serie EM Electrothermal™ incorporan una protección con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia de calor más uniforme y dirigida.
- La carcasa de polipropileno resistente a los productos químicos es ''segura al tacto''.
- Calentamos de forma rápida y segura matraces de fondo redondo a 450 °C (842 °F).
- Estas mantas calefactoras fáciles de usar cuentan con un controlador de potencia incorporado con marcas de dial del 1 al 10 para repetibilidad.
- Una luz de ''calentador encendido'' de color ámbar y una luz de ''encendido'' de color transparente indican cuando la manta calefactora está en uso.
- El elemento calefactor en espiral reemplazable suspendido dentro de un cartucho aislante térmico proporciona máxima transferencia y soporte de calor.
- Las ranuras de ventilación únicas y el aislamiento de fibra cerámica mantienen fresco el exterior de polipropileno resistente a los químicos incluso durante su uso.
- Una pantalla de tierra de seguridad y fusibles dobles brindan seguridad adicional.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Estuche exterior de polipropileno |
| Capacidad | 1000 mL (33,8 oz) |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 310 x 238 x 145 mm |
| Altura (imperial) | 5,7 in |
| Altura (métrico) | 145 mm |
| Longitud (métrico) | 310 mm |
| Tensión | 230 V |
| Material | Caja exterior de polipropileno |
| Detalles de la fuente de alimentación | Enchufe para Reino Unido y UE |
| Mostrar más |