Learn More
Cole-Parmer™ Manta calefactora serie HM-200
Código de producto. 11768352
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11768352 250 ml cada uno
11748352 50 ml cada uno
11758352 100 ml 1 PCS
11778352 500 mL cada uno
11788352 1000 ml cada uno
11542674 3000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11768352 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3600210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    401.31€ / paquete de 1
    Ahorro 141.69€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La manta calefactora serie HM-200 con cartucho aislante térmico proporciona la máxima transferencia de calor.
Incluye un regulador de energía integrado con luces indicadoras para potencia y funcionamiento del calefactor. Las mantas calefactoras con controlador serie EM Electrothermal™ incorporan una protección con conexión a tierra y fusibles dobles para mayor seguridad. Los productos de mayor capacidad tienen varios elementos de calefacción, lo que permite una transferencia de calor más uniforme y dirigida.
  • La carcasa de polipropileno resistente a los productos químicos es ''segura al tacto''.
  • Calentamos de forma rápida y segura matraces de fondo redondo a 450 °C (842 °F).
  • Estas mantas calefactoras fáciles de usar cuentan con un controlador de potencia incorporado con marcas de dial del 1 al 10 para repetibilidad.
  • Una luz de ''calentador encendido'' de color ámbar y una luz de ''encendido'' de color transparente indican cuando la manta calefactora está en uso.
  • El elemento calefactor en espiral reemplazable suspendido dentro de un cartucho aislante térmico proporciona máxima transferencia y soporte de calor.
  • Las ranuras de ventilación únicas y el aislamiento de fibra cerámica mantienen fresco el exterior de polipropileno resistente a los químicos incluso durante su uso.
  • Una pantalla de tierra de seguridad y fusibles dobles brindan seguridad adicional.
Especificaciones
Tipo de tapón Estuche exterior de polipropileno
Capacidad 250 mL (8,5 oz)
Capacidad (métrico) 250 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 175 x 127 mm
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 127 mm
Longitud (métrico) 260 mm
Tensión 230 V
Material Polipropileno
Detalles de la fuente de alimentación Enchufe para Reino Unido y UE
Vataje 150 W
Peso con embalaje (métrico) 0,78kg
Anchura (imperial) 6,9 in
Anchura (métrico) 175 mm
Temperatura (métrico) 450 °C
Capacidad (imperial) 8,5 oz
máx. (imperial) 842 °F
Frecuencia 50/60 Hz