Learn More
Elimoclavina, TRC
Código de producto. 30403944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30403944 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30403944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9857905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elymoclavin
CAS 548-43-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16H18N2O
Cantidad 5 mg
Sinónimo 8,9-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, NSC 109431, D-8,9-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,13,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t13-,15-/m1/s1
SMILES CN1CC(=C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)CO
Peso molecular (g/mol) 254.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1419
Porcentaje de pureza >95