Learn More
Elvitegravir, TRC
Código de producto. 30005000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005000 25 mg 25 miligramos
30009420 10 mg 10 miligramos
30009132 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE50900025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697761-98-1
Fórmula molecular C23 H23 Cl F N O5
Peso molecular (g/mol) 447.88
Sinónimo Elvitegravir, 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-, 6-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1,4-Dihydro-6-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-7-methoxy-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 6-(3-Chloro-2-fluorobenzyl)-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, GS 9137, JTK 303, Vitekta
Nombre IUPAC 6-[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-1-[(2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]-7-metaxi-4-oxoxiquinolina-3-ácido carboxílico
SMILES COc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1Cc3cccc(Cl)c3F)[C@H](CO)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elvitegravir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23ClFNO5/c1-12(2)19(11-27)26-10-16(23(29)30)22(28)15-8-14(20(31-3)9-18(15)26)7-13-5-4-6-17(24)21(13)25/h4-6,8-10,12,19,27H,7,11H2,1-3H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1249
Porcentaje de pureza >95%