Learn More
Elvitegravir, MedChemExpress
Código de producto. 16496148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496148 10 mg 10 miligramos
16466536 100 mg 100 miligramos
16462287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14740
MedChemExpress Elvitegravir (GS-9137; JTK-303; D06677) is an HIV integrase inhibitor for HIV-1IIIB, HIV-2EHO and HIV-2ROD with IC50 of 0.7 nM, 2.8 nM and 1.4 nM, respectively.
Elvitegravir (GS-9137
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Elvitegravir
Forma física Solid
CAS 697761-98-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23ClFNO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo GS-9137 JTK-303 D06677
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (558.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CN(C2=C(C1=O)C=C(C(OC)=C2)CC3=CC=CC(Cl)=C3F)[C@@H](C(C)C)CO
Peso molecular (g/mol) 447.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.88
Porcentaje de pureza 95.15%