Learn More
IKA™ Conjunto de adaptadores ELVAS-1
Código de producto. 16278581 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
16278581 100 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16278581 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025000390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El conjunto de husillos adaptadores de viscosidad extremadamente baja incluye una camisa doble para calentar o enfriar rápidamente la muestra, así como un sistema de cilindros coaxiales para el análisis de la muestra a una velocidad y esfuerzo de cizallad
  • Comúnmente utilizado con ROTAVISC lo-vi
  • Permite realizar mediciones a partir de 1 mPas (temperatura del agua a 20 °C)
  • El husillo sin camisa de agua también se puede utilizar en recipientes específicos del cliente
  • La viscosidad máxima medible es de 2000 mPas
  • Geometría de husillo: Cilindro
  • Diámetro: 25,15 mm
  • Longitud del husillo: 161 mm
  • Camisa de flujo: Sí
  • Soporte de montaje: Sí
  • Dimensiones (An × Al × F): 300 x 110 x 275 mm
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC lo-vi: 1 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC lo-vi: 2000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC me-vi: 3,2 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC me-vi: 2000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi I: 6,4 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi I: 2000 mPas
  • Mín. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi II: 25,6 mPas
  • Máx. FSR coincidencia ROTAVISC hi-vi II: 2000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de viscosidad Hasta 2000 cSt
Exactitud 0,02
Intervalo de temperatura (métrico) 100 °C
Volumen (métrico) 16 ml