Learn More
Tuttnauer Autoclave vertical ELV-D
Código de producto. 17811077 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
31 L
65 L
85 L
160 L
Características:
Depósito de agua
Depósito de agua monofásico
Depósito de agua trifásico
Filtro trifásico para riesgos biológicos
Monofásica
Trifásico
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Características Tamaño de la unidad
17811077 65 L Trifásico cada uno
17801077 31 L Depósito de agua cada uno
17871087 65 L Depósito de agua monofásico cada uno
17801097 85 L Depósito de agua cada uno
17891087 85 L Depósito de agua monofásico cada uno
17818998 160 L Depósito de agua monofásico cada uno
17878988 160 L Monofásica cada uno
17868988 160 L Depósito de agua trifásico cada uno
17808998 160 L Trifásico cada uno
17828998 160 L Filtro trifásico para riesgos biológicos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17811077 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor 3850ELV380D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21210.00€
    17537.01€ / paquete de 1
    Ahorro 3672.99€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
El autoclave vertical ELV-D tiene un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, esterilización de residuos y riesgos biológicos, control de Fo y más.
Diseñado para sus aplicaciones de laboratorio. El 5075ELV-D tiene un panel de control multicolor avanzado y una cámara hecha de acero inoxidable 316L. Cada modelo tiene una serie de características opcionales de valor agregado que se pueden configurar para enfriamiento rápido, secado eficiente, control de Fo y más.
  • Sistema de control avanzado: aproveche el sistema de control de última generación de Tuttnauer con pantalla multicolor
  • Seguro - Sistema automático de bloqueo por presión. La puerta no se abre cuando la cámara está sobrepresurizada
  • Impresión interna opcional: documenta fecha, hora, temperatura y presión.
  • Pantalla multicolor intuitiva: la pantalla multicolor para una lectura más sencilla brinda acceso rápido a información importante. El color se utiliza para indicar la etapa del ciclo.
  • Acero inoxidable de alta calidad: cámara y puerta de acero inoxidable de grado 316L con acabado electropulido
  • Diversos tipos de carga: el autoclave 5075ELV-D viene con 8 programas de ciclo configurados de fábrica que cubren las necesidades de procesamiento de la mayoría de los laboratorios y centros de investigación.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 14,3 gal
Capacidad (métrico) 65 L
Fondo de la cámara (métrico) 50 cm
Diámetro de la cámara (imperial) 15,2 in
Fondo de la cámara (imperial) 20 in
Diámetro de la cámara (métrico) 38 cm
Longitud (imperial) 21,6 in
Longitud (métrico) 54 cm
Modelo 3850ELV-D
Tipo de producto Autoclave, carga superior
máx. (imperial) 221 °F a 280 °F
Temperatura (métrico) 105 °C a 138 °C
Características Trifásico