Learn More
Invitrogen™ Elution Buffer for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Descripción
Este tampón de elución (10 mm de Tris-HCl, pH 7,5) se incluye en los siguientes kits de purificación de ARNm Dynabeads™: Los modelos con n.º Núm. 61006, 61011, 61012 y 61021. Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más tampones de elución de los que se proporcionan en el kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x 15 ml, almacenar (a 2 °C-8 °C) |
| Línea de productos | Dynabeads |
| Cantidad | 1 x 15 ml |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |