Learn More
Concentrado de eluyentes, intercambio de aniones PRP-X100, Hamilton™
Código de producto. 11537904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 frascos de 60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11537904 6 frascos de 60 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 11537904 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 79335
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Las resinas de cromatografía Hamilton se pueden pedir a granel, es decir, no envasadas en el hardware de columnas. Se trata de un enfoque de bajo coste para pruebas y análisis específicos de aplicaciones.
Hoja de especificaciones
  • Modo de separación– Intercambio de aniones
  • Formato– Concentrado de eluyente
  • Cantidad de ventas– 6 botellas de 60 ml
  • Composición– 4,0 mM de ácido p-hidroxibenzoico / 2,5 % de metanol
*Se agregarán $75 al envío para la clasificación de material peligroso del DOT*
Especificaciones
Nombre del elemento 4,0 mm de ácido p-hidroxibenzoico / metanol al 2,5 %
Cantidad 6 frascos de 60 mL