Learn More
Éster Metílico de Eltrombopag, TRC
Código de producto. 30010311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010311 50 mg 50 miligramos
30006693 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE50800550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246929-01-0
Fórmula molecular C26H24N4O4
Peso molecular (g/mol) 456.49
Sinónimo 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic Acid Methyl Ester
SMILES O=C(N(N=C/1C)C2=CC=C(C)C(C)=C2)C1=N/NC3=CC=CC(C4=CC(C(OC)=O)=CC=C4)=C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eltrombopag Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24N4O4/c1-15-11-12-20(13-16(15)2)30-25(32)23(17(3)29-30)28-27-22-10-6-9-21(24(22)31)18-7-5-8-19(14-18)26(33)34-4/h5-14,29,31H,1-4H3
Porcentaje de pureza >95%