Learn More
Eltrombopag-13C4, TRC
Código de producto. 30137425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137425 25 mg 25 miligramos
30011825 1 mg 1 miligramo
30007993 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE50800225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217230-31-3
Fórmula molecular C2113C4H22N4O4
Peso molecular (g/mol) 446.44
Sinónimo 3'-[2-[(2Z)-1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid-13C4, SB 497115-13C4
SMILES [13CH3][13C](/[13C]([13C]1=O)=N/NC2=CC=CC(C3=CC(C(O)=O)=CC=C3)=C2O)=NN1C4=CC=C(C)C(C)=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eltrombopag-13C4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22N4O4/c1-14-10-11-19(12-15(14)2)29-24(31)22(16(3)28-29)27-26-21-9-5-8-20(23(21)30)17-6-4-7-18(13-17)25(32)33/h4-13,28,30H,1-3H3,(H,32,33)/i3+1,16+1,22+1,24+1
Porcentaje de pureza >95%