Learn More
Eltoprazine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Eltoprazine hydrochloride (DU 28853 hydrochloride) is a serenic or antiaggressive agent which as an agonist at the 5-HT1A and 5-HT1B receptors and as an antagonist at the 5-HT2C receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eltoprazine hydrochloride |
| CAS | 98206-09-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H17ClN2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | DU 28853 hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (389.51 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (120.75 mM) |
| SMILES | [H]Cl.N1(C2=C3OCCOC3=CC=C2)CCNCC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 256.73 |
| Mostrar más |