Learn More
Eltenac, TRC
Código de producto. 30010734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010734 10 mg 10 miligramos
30003505 1 mg 1 miligramo
30005314 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE50700010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72895-88-6
Fórmula molecular C12 H9 Cl2 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 302.18
Nombre IUPAC 2-[4-(2,6-dicloroanilino)tiofeno-3-il]ácido acético
SMILES OC(=O)Cc1cscc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eltenac
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl2NO2S/c13-8-2-1-3-9(14)12(8)15-10-6-18-5-7(10)4-11(16)17/h1-3,5-6,15H,4H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.9731