Learn More
Invitrogen™ Elranatamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Código de producto. 30131016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30131016 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30131016 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA554883
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Compatible with Direct ELISA.
Elranatamab is a bispecific antibody that targets both BCMA on multiple myeloma cells and CD3 on T cells, facilitating T cell-mediated cytotoxicity against the cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Elranatamab Humanized
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen ELREXFIO
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human CD269/TNFRSF17/BCMA and CD3E.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a