Learn More
ELR510444, MedChemExpress
Código de producto. 16466998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466998 10 mg 10 miligramos
16457066 100 mg 100 miligramos
16423057 50 mg 50 miligramos
16419547 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16191
MedChemExpress ELR510444 is a novel microtubule disruptor; inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of 30.9 nM; not a substrate for the P-glycoprotein drug transporter and retains activity in βIII-tubulin-overexpressing cell lines.
ELR510444 is a novel microtubule disruptor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ELR510444
CAS 1233948-35-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (100.42 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=CC(C3=CC=C(C#N)S3)=CC=C2C)=O
Peso molecular (g/mol) 368.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death