Learn More
ELQ-300, MedChemExpress
Código de producto. 16458527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458527 5 mg 5 miligramos
16446346 100 mg 100 miligramos
16425888 10 mg 10 miligramos
16422037 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16458527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY138365mg
MedChemExpress ELQ-300 is a potent and orally bioavailable antimalarial agent, acts as an inhibitor of the reductive (Qi) site of the cytochrome bc1 complex (cyt bc1).
ELQ-300 is a potent and orally bioavailable antimalarial agent, acts as an inhibitor of the reductive (Qi) site of the cytochrome bc1 complex (cyt bc1).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ELQ-300
Forma física Solid
CAS 1354745-52-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H17ClF3NO4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 15.62 mg/mL (32.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)C=C2)=C(C)NC4=C1C=C(Cl)C(OC)=C4
Peso molecular (g/mol) 475.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.84
Porcentaje de pureza 98.0%