Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano Elplasia™ de 96 pocillos, con tratamiento de plasma
Tienda Corning ProductosDescripción
Las únicas placas con un simple protocolo «plug and play» para la formación de grandes volúmenes de esferoides sin andamios y con autoensamblaje.
Las placas de fondo cuadrado Corning Elplasia presentan una superficie con cualidades ópticas adecuadas para el análisis de imágenes, lo que las convierte en una solución ideal para selección clonal y toma de imágenes a gran aumento de grupos muy pequeños. La placa cuadrada Elplasia es especialmente adecuada para programas de cribado, ya que genera un gran volumen de esferoides por pocillo, lo que permite señales más altas por pocillo. Las placas de fondo cuadrado están tratadas con plasma para un autorecubrimiento y se comercializan en formatos de 6, 24, 96 y 384 pocillos.
•Los esferoides pueden formarse y cultivarse durante 21 días o más
•Se pueden producir entre 79 y 15 000+ esferoides por pocillo, dependiendo del formato de la placa, bajo una condición de cultivo
•El alto volumen de esferoides generados en cada pocillo aumenta las señales por pocillo sin aumentar el tamaño de esferoide
•Paredes negras opacas para reducir la diafonía entre pocillos
•, Adecuadas para ensayos de fluorescencia/luminiscencia
•Disponibles en múltiples formatos, dos geometrías de pocillos y opciones de recubrimiento de superficie.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| BreakApart | No |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de enlace | Tratamiento con plasma |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Tipo de producto | Microplate |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |