Learn More
Corning™ Elplasia™ Buque 48K
Código de producto. 31932523 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma:
Rectangulares
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Forma Tamaño de la unidad
31932523 Rectangulares paquete de 8
1 options
Código de producto. 31932523 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9920
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Permite a los investigadores generar una alta densidad de esferoides en un modelo sin andamiaje.
  • El recipiente Corning™ Elplasia™ 48K permite a los investigadores generar una alta densidad de esferoides en un modelo sin andamiaje
  • El recipiente Corning Elplasia 48K tiene una superficie de 320 cm2, con 152 microcavidades por cm2, y genera aproximadamente 48.000 esferoides de tamaño y forma uniformes por recipiente, cuatro veces la producción del matraz Elplasia 12K y de la placa de pocillos abiertos
  • La gravedad, junto con la superficie Corning Ultra Low Attachment ULA y una geometría redondeada de las microcavidades, permite formar aproximadamente 48.000 esferoides de forma y tamaño similares
  • Este producto se fabrica a medida bajo pedido
  • Póngase en contacto con nosotros para obtener información adicional y detalles sobre el pedido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma Rectangulares
Revestimiento de superficie Accesorio ultrabajo
Capacidad (métrico) 48.000 esferoides de forma y tamaño similares
Diámetro exterior (imperial) Microcavidad: 850 μm; Esferoide máximo: 400 μm
Material Poliestireno