Learn More
Corning™ Elplasia™ Placa de pocillos abiertos de 12K
Código de producto. 18126709 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
18126709 Transparente paquete de 5
1 options
Código de producto. 18126709 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    496.61€ / paquete de 5
    Ahorro 38.39€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La placa de pocillos abiertos de 12K permite a los investigadores generar una alta densidad de esferoides en un modelo sin andamiaje.
  • El Corning Elplasia La placa de pocillos abiertos de 12K contiene 152 microcavidades por cm 2 , en un espacio similar al de una microplaca.
  • La gravedad, en conjunción con la Corning La superficie de adhesión ultrabaja (ULA) y una geometría de microcavidad redondeada permiten la formación de aproximadamente 12 000 esferoides de forma y tamaño similares.
  • La superficie ULA, un hidrogel patentado, libre de productos animales y unido covalentemente, promueve la formación y el fácil acceso a los esferoides.
  • Los puertos de intercambio de medios permiten una interrupción mínima de los esferoides durante los pasos de manipulación de líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente/habitación
matriz, red, conjunto 152 microcavidades por cm2
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 12,000
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Unión ultrabaja
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Detección de fármacos y cribado de alto rendimiento, biología del cáncer y tumores, biología de células madre, investigación en terapia celular, ingeniería de tejidos, biobancos y bioimpresión.
Fondo (métrico) 650 μm
Diámetro del pocillo (métrico) 850 μm