Learn More
Corning™ Elplasia™ Matraz de 12K
Código de producto. 17811965 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
80 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Área de cultivo Tamaño de la unidad
17811965 80 cm2 paquete de 5
1 options
Código de producto. 17811965 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    496.61€ / paquete de 5
    Ahorro 38.39€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
El Elplasia™ 12K Flask permite a los investigadores generar una alta densidad de esferoides libres de animales en un modelo sin andamiaje.
  • Contiene 152 microcavidades por cm 2 en un espacio de recipiente similar al de un matraz T-75
  • Corning™ La superficie de fijación ultrabaja (ULA) funciona con la gravedad y una geometría de microcavidad redondeada para formar aproximadamente 12 000 esferoides de forma y tamaño similares.
  • La superficie ULA (un hidrogel patentado, libre de animales y unido covalentemente) promueve la formación y el fácil acceso a los esferoides.
  • La película de poliestireno es permeable a los gases con baja autofluorescencia
  • Geometría de fondo de pozo redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Formación de esferoides
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Tapón con ventilación
Área de cultivo 80 cm2
Volumen de trabajo (métrico) De 25 a 50 mL
Cantidad 5 unidad