missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELOVL6 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148905
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30148905 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30148905 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP281714CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ELOVL6 Polyclonal antibody specifically detects ELOVL6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELOVL6
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen elongation of long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3-like, yeast), ELOVL fatty acid elongase 6,3-keto acyl-CoA synthase ELOVL6, FAE, fatty acid elongase 2, long-chain fatty-acyl elongase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ELOVL6 antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of the human ELOVL6. The immunogen is located within the first 50 amino acids of ELOVL6. Amino Acid Squence: ENEAIQWMQENWKKS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79071
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.