Learn More
ELN484228, TRC
Código de producto. 30380470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380470 1 g
30385714 500 mg
30388235 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5000051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312-63-0
Fórmula molecular C12 H10 F N O2 S
Peso molecular (g/mol) 251.277
Sinónimo ELN484228, 4'-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
Nombre IUPAC N-(4-fluorofenil)bencenosulfonamida
SMILES Fc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.042