Learn More
ELN-441958, MedChemExpress
Código de producto. 16478887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478887 5 mg 5 miligramos
16476298 10 mg 10 miligramos
16462417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15043
MedChemExpress ELN-441958 is a potent, neutral antagonist of B1 receptor, inhibits the binding of the B1 agonist ligand [3H]DAKD to IMR-90 cells with Ki of 0.26 nM.
ELN-441958 is a potent, neutral antagonist of B1 receptor, inhibits the binding of the B1 agonist ligand [3H]DAKD to IMR-90 cells with Ki of 0.26 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ELN-441958
CAS 913064-47-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29ClN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (199.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2C(CN(C3=CC=CC(C(N4CCC5(CCN(C6=CC=NC=C6)CC5)CC4)=O)=C3)C2=O)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 501.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.02
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death