Learn More
Fisherbrand™ Baños de ultrasonidos calefactados Elmasonic X-tra ST
Código de producto. 15606084 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
126 l (volumen de trabajo: 97 l)
162 l (volumen de trabajo: 133 l)
255 l (volumen de trabajo: 215 l)
30 l (volumen de trabajo: 22 l)
58 l (volumen de trabajo: 45 l)
Dimensiones interiores (F x An x Al):
300 x 330 x 300 mm
330 x 500 x 350 mm
600 x 600 x 350 mm
600 x 600 x 450 mm
650 x 750 x 520 mm
Tensión:
230/240 V
3 x 400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) Tensión unitSize
15606084 126 l (volumen de trabajo: 97 l) 600 x 600 x 350 mm 3 x 400 V cada uno
15616084 162 l (volumen de trabajo: 133 l) 600 x 600 x 450 mm 3 x 400 V cada uno
15666074 30 l (volumen de trabajo: 22 l) 300 x 330 x 300 mm 230/240 V cada uno
15676074 58 l (volumen de trabajo: 45 l) 330 x 500 x 350 mm 3 x 400 V cada uno
15696074 255 l (volumen de trabajo: 215 l) 650 x 750 x 520 mm 3 x 400 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15606084
Los baños de agua ultrasónicos calefactados Elmasonic X-tra ST están diseñados para su uso en un entorno de producción difícil, talleres y servicios de mantenimiento. Además, están diseñados para funcionar de forma continua con los niveles de carga más al
  • Cubeta de acero inoxidable para baños de ultrasonidos
  • La base de la cubeta está inclinada para drenar mejor el líquido de limpieza
  • Sistemas de oscilación de alto rendimiento de tipo sándwich
  • La frecuencia de ultrasonidos se puede cambiar de 25 kHz, para una limpieza previa y superficial, a 45 kHz, para una limpieza más a fondo
  • Función de barrido para el desplazamiento continuo de las presiones de sonido máximas y una distribución del sonido más homogénea en el baño de limpieza
  • Función de pulsos conmutable para intensificar el efecto de los baños de ultrasonidos; además, optimización de la preparación para el funcionamiento (hasta el umbral de cavitación) y la sustitución posterior del cestillo (reducción del tiempo de limpieza)
  • Función dinámica: las funciones de barrido y pulsos se ejecutan alternativamente de forma automática; la salida de ultrasonidos aumenta hasta el 20 %
  • Al mismo tiempo, la distribución uniforme de los ultrasonidos en el baño de ultrasonidos mejora el efecto de limpieza
  • Calentamiento con regulación de temperatura de 30 °C a 80 °C
  • Función de ultrasonidos con control de temperatura: los ultrasonidos se inician automáticamente cuando se alcanza la temperatura preseleccionada
  • Apagado de seguridad automático tras 12 horas de funcionamiento para evitar un funcionamiento continuo accidental
  • Apagado de seguridad automático cuando la temperatura del baño alcanza los 90 °C para prevenir una temperatura excesiva
  • Visualización de los valores establecidos y los valores reales en la pantalla LED
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Rodillos con freno de mano para mover el dispositivo cuando está vacío
Especificaciones
Pantalla LED
Material Acero inoxidable
Tensión 3 x 400 V
Capacidad (métrico) 126 l (volumen de trabajo: 97 l)
Dimensiones (Pr x An x Al) 850 x 885 x 936 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 600 x 350 mm
Para utilizar con (aplicación) Baño de ultrasonidos
Modelo 1400H
Vataje 6800 W
Peso (métrico) 87 kg
Modos de funcionamiento Barrido, pulso, dinámico
Frecuencia de funcionamiento 25/45 kHz