Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Select 500
Código de producto. 17693805 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
:
Fisherbrand Select 500; capacidad: 49,7 l; tipo de tapón: Enchufe europeo
Código de producto.
17693805 Fisherbrand Select 500; capacidad: 49,7 l; tipo de tapón: Enchufe europeo
1 options
Código de producto. 17693805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Potentes e individuales: son los baños de agua ultrasónicos de la serie Fisherbrand Select. Equipados con frecuencia ultrasónica de 37 kHz, 5 modos ultrasónicos, la posibilidad de ahorrar hasta 4 programas de limpieza, calefacción y volúmenes de depósitos de 3 a 90 l, los dispositivos Fisherbrand Select son versátiles.
  • Frecuencia ultrasónica de 37 kHz (intervalo de control de -2,5/+5,5 kHz)
  • 5 modos ultrasónicos para la distribución de campo de sonido basada en la necesidad en el modo ultrasónico
    • Ecológico: limpieza suave con un funcionamiento más silencioso ejecutando el modo de barrido con una intensidad ligeramente inferior
    • De barrido: limpieza uniforme a través de una distribución regular del campo de sonido en el baño ultrasónico
    • De pulsación: eliminación de contaminación dificil mediante la distribución de campo de sonido pulsante
    • Dinámico: combinación de los modos ultrasónicos de barrido y pulso para aumentar el rendimiento de la limpieza
    • De desgaseado: desgasificación rápida del líquido de limpieza y para aplicaciones especiales en el laboratorio
  • 4 ubicaciones de memoria para programas de limpieza, disponibles mediante selección rápida
  • Función de inicio automático para el inicio de la limpieza controlada por temperatura
  • Temperatura límite ajustable de 40 °C a 60 °C (se puede cambiar a °F)
  • Unidad de control digital con teclado de membrana wipeable y pantalla fácil de leer para mostrar todos los estados operativos
  • Retroalimentación óptica y acústica, por ejemplo, al final de la limpieza o cuando se alcanza la temperatura límite
  • Preselección del tiempo de limpieza: Tiempo de limpieza ajustable entre 1 min y 6 h
  • Control electrónico de temperatura ajustable en intervalos de 5 °C, de 25 °C a 80 °C (se puede cambiar a °F; tolerancia de temperatura de -5 °C/+8 °C)
  • Menú de configuración para el ajuste individual de las funciones del dispositivo
  • Protección contra el funcionamiento en seco (excepto Fisherbrand Select 500 y 900)
  • Apagado automático de seguridad después de 8 h
  • Caja a prueba de salpicaduras y depósito de limpieza de acero inoxidable
  • Válvula de cierre en el lateral para vaciar el depósito de limpieza a través de la salida de la parte posterior del dispositivo (solo para Fisherbrand Select de 60 a 300)
  • Válvula de cierre y salida en el lateral del dispositivo para vaciar el depósito de limpieza (solo para Fisherbrand Select 500 y 900)
  • Garantía de 2 años a partir del primer encendido, pero no superior a 3 años a partir de la fecha de producción
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Frecuencia 37 kHz
Capacidad (métrico) 49,7 L
Intervalo de temperatura (métrico) De 40 °C a 60 °C
Garantía 2 años a partir del primer encendido, pero no más de 3 años a partir de la fecha de producción
Tipo de tapón Enchufe europeo
Modos de funcionamiento Modo económico, modo de barrido, modo de pulsación, modo dinámico, modo de desgaseado