Descripción
- Frecuencia ultrasónica de 37 kHz (intervalo de control de -2,5/+5,5 kHz)
- 5 modos ultrasónicos para la distribución de campo de sonido basada en la necesidad en el modo ultrasónico
- Ecológico: limpieza suave con un funcionamiento más silencioso ejecutando el modo de barrido con una intensidad ligeramente inferior
- De barrido: limpieza uniforme a través de una distribución regular del campo de sonido en el baño ultrasónico
- De pulsación: eliminación de contaminación dificil mediante la distribución de campo de sonido pulsante
- Dinámico: combinación de los modos ultrasónicos de barrido y pulso para aumentar el rendimiento de la limpieza
- De desgaseado: desgasificación rápida del líquido de limpieza y para aplicaciones especiales en el laboratorio
- 4 ubicaciones de memoria para programas de limpieza, disponibles mediante selección rápida
- Función de inicio automático para el inicio de la limpieza controlada por temperatura
- Temperatura límite ajustable de 40 °C a 60 °C (se puede cambiar a °F)
- Unidad de control digital con teclado de membrana wipeable y pantalla fácil de leer para mostrar todos los estados operativos
- Retroalimentación óptica y acústica, por ejemplo, al final de la limpieza o cuando se alcanza la temperatura límite
- Preselección del tiempo de limpieza: Tiempo de limpieza ajustable entre 1 min y 6 h
- Control electrónico de temperatura ajustable en intervalos de 5 °C, de 25 °C a 80 °C (se puede cambiar a °F; tolerancia de temperatura de -5 °C/+8 °C)
- Menú de configuración para el ajuste individual de las funciones del dispositivo
- Protección contra el funcionamiento en seco (excepto Fisherbrand Select 500 y 900)
- Apagado automático de seguridad después de 8 h
- Caja a prueba de salpicaduras y depósito de limpieza de acero inoxidable
- Válvula de cierre en el lateral para vaciar el depósito de limpieza a través de la salida de la parte posterior del dispositivo (solo para Fisherbrand Select de 60 a 300)
- Válvula de cierre y salida en el lateral del dispositivo para vaciar el depósito de limpieza (solo para Fisherbrand Select 500 y 900)
- Garantía de 2 años a partir del primer encendido, pero no superior a 3 años a partir de la fecha de producción
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Frecuencia | 37 kHz |
| Capacidad (métrico) | 12,9 L |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 40 °C a 60 °C |
| Garantía | 2 años a partir del primer encendido, pero no más de 3 años a partir de la fecha de producción |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo |
| Modos de funcionamiento | Modo económico, modo de barrido, modo de pulsación, modo dinámico, modo de desgaseado |