Learn More
Elma™ Elmasonic Cubiertas de protección contra el ruido
Descripción
- Hay cubiertas compatibles en varios diseños disponibles para cada unidad de limpieza ultrasónica.
- La cubierta realiza una variedad de funciones
- Reduce el nivel de ruido durante el proceso de limpieza hasta en un 54%
- La parte inferior de la cubierta sirve como bandeja para recoger el agua que gotea. – simplemente coloque el Elma Cesta en la tapa levantada una vez finalizado el proceso de limpieza
- La cubierta también devuelve el agua evaporada al baño ultrasónico para ahorrar energía y reducir costos.
- Ahorro de energía y costes
- Se puede utilizar como escurridor.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubierta de protección acústica |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic Medicina, Elmasonic Seleccionar |
| Modelo | 900 |