Learn More
MedChemExpress Ellipticine hydrochloride
Código de producto. 16482867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482867 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16482867 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15753A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Ellipticine (NSC 71795) hydrochloride is a potent antineoplastic agent; inhibits DNA topoisomerase II activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 282.77 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 5081-48-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.34%
Solubilidad DMSO : 5.8 mg/mL (20.51 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Sinónimo NSC 71795 hydrochloride
Objetivo Topoisomerase