Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Espátula Ellipso-Spoon™
Descripción
- Extrae cristales, sustancias granuladas y sólidas, líquidos gruesos y materiales delicados
- Cuenta con un extremo de cuchara y un extremo de espátula
- Se ha fabricado en acero inoxidable de grado 304
- A prueba de inflamación, esterilizable en autoclave e impermeable al agua hirviendo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Color | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Muestreador de cuchara y espátula |
| Acabado | Ninguno |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 18 cm |