Learn More
Ácido elágico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406842 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11406842 5 g
1 options
Código de producto. 11406842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215102905
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Se utiliza para el ensayo del factor XIIa en plasma. Ácido elágico, MP Biomedicals Es un polifenol vegetal de común presencia y un inhibidor de la glutatión S-transferasa con activación por contacto en la coagulación sanguínea.
El ácido elágico es un fenol vegetal natural que es un potente antioxidante, probablemente porque actúa como eliminador de especies de oxígeno producidas por el tratamiento con peróxido de hidrógeno. Actúa como protector de la doble hélice del ADN frente a lesiones causadas por agentes alquilantes.
  • Reacción de hipersensibilidad cutánea retardada a la tuberculina y a la albúmina sérica bovina en cobayas
  • Tiene propiedades antimutagénicas y anticancerígenas.
  • Se informa que inhibe las topoisomerasas I y II y la girasa.
  • Inhibidor de la glutatión S-transferasa
  • Agente hemostático
Especificaciones
CAS 476-66-4
Punto de fusión >300 °C (literatura)
Fórmula molecular C14H6O8
Número MDL MFCD00006914
Cantidad 5 g
Sinónimo ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
Información de solubilidad Soluble en hidróxido de sodio 1M (10mg/mL, solución marrón oscuro a verde) u otros álcalis; soluble en piridina. Ligeramente soluble en agua o etanol.
Clave InChI AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Nombre IUPAC 6,7,13,14-tetrahidroxi-2,9-dioxatetraciclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaeno-3,10-diona
Peso molecular (g/mol) 302.19
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2
Forma física Polvo