Learn More
Ellagic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16422079
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422079 1 g 1 g
16410808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422079 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0183
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Ellagic acid is a natural antioxidant, and acts as a potent and ATP-competitive CK2 inhibitor, with an IC50 of 40 nM and a Ki of 20 nM.
Ellagic acid is a natural antioxidant, and acts as a potent and ATP-competitive CK2 inhibitor, with an IC50 of 40 nM and a Ki of 20 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ellagic acid
CAS 476-66-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H6O8
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (16.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C2=CC(O)=C(O)C(O3)=C2C4=C(C3=O)C=C(O)C(O)=C4O1
Peso molecular (g/mol) 302.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.19
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease