Learn More
Ácido elágico hidrato, 97 %, puede contener hasta un 12 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472348 5 g 5 g
11482348 25 g 25 g
11492348 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15722.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302.19 g/mol
Ellagic acid used as selective, ATP-competitive inhibitor of casein kinase 2. Exhibits antitumor activity and inhibits glutathione S-transferase. It is also used as a Topo I and II, FGR, GSK, and PKA inhibitor.Commonly occurring plant polyphenol, inhibitor of glutathione S-transferase. Used for the assay of factor XIIa in plasma.Contact activation in blood coagulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido elágico se utiliza como inhibidor selectivo y ATP-competitivo de la caseína quinasa 2. Presenta actividad antitumoral e inhibe la glutatión S-transferasa. También se utiliza como inhibidor de Topo I y II, FGR, GSK, y PKA. Se da normalmente en polifenol vegetal y es inhibidor de la glutatión S-transferasa. Se utiliza para el ensayo del factor XIIa en plasma. Activación por contacto en la coagulación sanguínea.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en hidróxido sódico 1M (10 mg/ml), EtOH y piridina.
Notas
Sensible al aire y sensible a la luz. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar en la oscuridad y lejos de fuentes de aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 476-66-4
Fórmula molecular C14H6O8
Peso molecular (g/mol) 302.19
Número MDL MFCD00006914
Clave InChI AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Nombre IUPAC 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaene-3,10-dione
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ellagic acid hydrate
Punto de fusión 450°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un 12 % de agua
Cantidad 5 g
Beilstein 47549
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3547
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in 1M sodium hydroxide (10mg/ml),EtOH,and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.20 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%