Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido elágico, 97 %
Código de producto. 10550794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10550794 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10695722 10 g Frasco de vidrio 10 g
10464375 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10550794 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 117740025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.15€
    59.65€ / 2.5 g
    Ahorro 9.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 476-66-4 | C14H6O8 | 302.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 476-66-4
Fórmula molecular C14H6O8
Peso molecular (g/mol) 302.19
Número MDL MFCD00006914
Clave InChI AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ellagic acid, benzoaric acid, lagistase, eleagic acid, alizarine yellow, elagostasine, 2,3,7,8-tetrahydroxychromeno 5,4,3-cde chromene-5,10-dione, ellagic acid dihydrate, llagic acid, acide ellagique
PubChem CID 5281855
ChEBI CHEBI:4775
Nombre IUPAC 6,7,13,14-tetrahydroxy-2,9-dioxatetracyclo[6.6.2.0⁴,¹⁶.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1(15),4(16),5,7,11,13-hexaene-3,10-dione
SMILES OC1=CC2=C3C(OC(=O)C4=CC(O)=C(O)C(OC2=O)=C34)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ellagic acid
Punto de fusión >360°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 19, 261
Índice Merck 15, 3602
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkalies and pyridine,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ellagic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.