Learn More
Thermo Scientific™ Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Elite
Código de producto. 15904022
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Analizador de pH
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15904022 Analizador de pH cada uno
16846966 - cada uno
15914022 - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15904022 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ELITEPH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    148.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6.00€
    3% Descuento
En stock
Pruebas flexibles de pH y temperatura sobre la marcha utilizando comprobadores de bolsillo Elite duraderos con sensores reemplazables para diversas aplicaciones, como monitorización ambiental, piscinas, balnearios y mucho más.
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo de pH Elite para medir el pH y la temperatura mediante un diseño de sensor de medida directa para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función One-Touch Calibration y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, control ambiental y más.
  • Opción de prueba flexible
  • Medición del pH y de la temperatura
  • Gran pantalla gráfica retroiluminada
  • Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
  • Promedio de 250 horas de duración de la batería
  • La ancha tapa a prueba de fugas sirve como base estable
  • Sensores reemplazables
  • Garantía de un año para el comprobador
  • Garantía de seis meses para sensores de repuesto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (pH) ±0,02
Opción de retroiluminación Sí
Duración de la batería 250 h (promedio)
Batería, tipo 4 alcalinas AAA
Calibración pH, temperatura
Puntos de calibración Desde 1 hasta 3
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción Comprobador de pH Elite de bolsillo para medir el pH con temperatura
Tipo de pantalla Matriz de puntos gráfica
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, temperatura, Temperature
Intervalo (pH) Desde -1 hasta 15
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 60,0 °C
Incluye Comprobador de pH Elite con pilas, cordón y estuche de transporte blando
Teclado 4 teclas
Tipo de sonda Analógico
Tipo de producto Analizador de pH
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Estabilidad Icono de estabilidad en la pantalla
Exactitud de temperatura ± 0,6 °C, ± 1,0 °F para 0,0 a 50,0 °C; ± 1,1°C, ± 1,9 °F para 50,1 a 60,0 °C
Compensación de la temperatura Sí
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0° a 140,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura ATC
Sensor de temperatura Termistor
Garantía Un año para el medidor
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 45 x 36mm