Learn More
Thermo Scientific™ Comprobadores de bolsillo y sensores de repuesto de pH/conductividad/SDT/salinidad Elite PCTS
Código de producto. 15994012
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Analizador PCTS
Kit de analizador PCTS
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15994012 Kit de analizador PCTS cada uno
15859791 Analizador PCTS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15994012 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ELITEPCTSKIT
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pruebas flexibles de pH, conductividad, SDT, salinidad y temperatura sobre la marcha utilizando comprobadores de bolsillo Elite PCTS duraderos para una gran variedad de aplicaciones, incluidas agricultura, acuicultura, hidroponía y más.
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo Elite PCTS para medir pH, conductividad, sólidos disueltos totales (TDS) o salinidad con temperatura para una amplia gama de aplicaciones. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función de calibración de un solo toque y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas como cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, controles medioambientales y más.
  • Opción de análisis flexibles
  • Mida el pH, la conductividad, el TDS o la salinidad con la temperatura
  • Gran pantalla gráfica retroiluminada
  • Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
  • Media de 150 horas de duración de la pila
  • El tapón ancho a prueba de fugas sirve como base estable
  • Sensores reemplazables
  • Garantía de un año para el comprobador
  • Garantía de seis meses para los sensores de sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (pH) ±0,02
Exactitud (salinidad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (TDS) ±1 % de la escala completa
Opción de retroiluminación Sí
Duración de la batería 150 h (promedio)
Batería, tipo 4 alcalinas AAA
Modos de calibración pH, conductividad, SDT, salinidad, temperatura
Puntos de calibración (conductividad) Desde 1 hasta 3
Puntos de calibración (pH) Desde 1 hasta 3
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Descripción Comprobador de bolsillo Elite PCTS para medir pH, conductividad, SDT o salinidad con temperatura
Canales 2
Tipo de pantalla Matriz de puntos gráfica
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, conductividad, SDT, salinidad, temperatura, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Intervalo (conductividad) De 0,00 a 20,00 mS/cm
Intervalo (pH) Desde -1,00 hasta 15,00
Intervalo (salinidad) De 0,00 a 10,00 ppt
Intervalo (TDS) De 0,00 a 10,00 ppt
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De 0,0 °C a 60,0 °C
Incluye Comprobador Elite PCTS con pilas, cordón, maletín de transporte blando, tampones de pH y estándar de conductividad
Tipo de producto Kit de analizador PCTS
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85 % (sin condensación)
Resolución (conductividad) De 0,1 μS/cm para 0,0 a 200,0 μS/cm; de 1 μS/cm para 200 a 2000 μS/cm; de 0,01 mS/cm para 2,00 a 20,00 mS/cm
Resolución (salinidad) 0,10 ppt
Resolución (TDS) De 0,1 ppm para 0,0 a 100,0 ppm; de 1 ppm para 100 a 1000 ppm; de 0,01 ppt para 0,10 a 10,00 ppt
Modos de medición de salinidad Por curva de salinidad práctica
Estabilidad De 0,40 a 1,00 (seleccionable)
Intervalo de factor de TDS De 0,40 a 1,00 (seleccionable)
Exactitud de temperatura ± 0,6 °C, ± 1,0 °F para 0,0 a 50,0 °C; ± 1,1°C, ± 1,9 °F para 50,1 a 60,0 °C
Compensación de la temperatura Sí
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Calibración de la sonda de temperatura 1 punto
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0° a 140,0 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C (0,1 °F)
Garantía Un año para el medidor