Learn More
Thermo Scientific™ Comprobadores de bolsillo con sensor de pines de conductividad / TDS / salinidad Elite CTS y sensores de sustitución
Pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura sobre la marcha con comprobadores de bolsillo con sensor de pin Elite CTS duraderos para una variedad de aplicaciones, incluyendo hidropónicos, piscinas, spas y mucho más.
Marca: Thermo Scientific™ ELITECTSPIN
Descripción
Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.
Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo de sensor de pin Elite CTS para medir la conductividad, los sólidos disueltos totales (TDS) o la salinidad con temperatura utilizando un diseño de sensor de medición directa tipo pin para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función de calibración de un solo toque y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas como cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, controles medioambientales y más.
- Opción de análisis flexibles
- Mida la conductividad, TDS o salinidad con la temperatura.
- Gran pantalla gráfica retroiluminada
- Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
- Media de 150 horas de duración de la pila
- El tapón ancho a prueba de fugas sirve como base estable
- Sensores reemplazables
- Garantía de un año para el comprobador
- Garantía de seis meses para los sensores de sustitución
Especificaciones
±1 % de la escala completa | |
±1 % de la escala completa | |
150 h (promedio) | |
Punto a punto | |
De 1 a 3 | |
CE, FCC | |
Matriz de puntos gráfica | |
Conductividad, SDT, salinidad, temperatura, TDS, Salinity, Temperature | |
De 0,00 a 10,00 ppt | |
De 0 °C a 60,0 °C | |
Comprobador de sensor de pin Elite CTS con pilas, correa y maletín de transporte blando | |
CTS Pin-sensor Tester | |
De 0,1 μS/cm para 0,0 a 200,0 μS/cm; de 1 μS/cm para 200 a 2000 μS/cm; de 0,01 mS/cm para 2,00 a 20,00 mS/cm | |
De 0,1 ppm para 0,0 a 100,0 ppm; de 1 ppm para 100 a 1000 ppm; de 0,01 ppt para 0,10 a 10,00 ppt | |
Sí con “√” indicador | |
± 0,6 °C, ± 1,0 °F para 0,0 a 50,0 °C; ± 1,1°C, ± 1,9 °F para 50,1 a 60,0 °C | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
De 32,0° a 140,0 °F | |
ATC | |
Un año para el medidor | |
170 g |
±1 % de la escala completa | |
Sí | |
4 alcalinas AAA | |
Conductividad, SDT, salinidad, temperatura | |
Desde 1 hasta 3 | |
Comprobador de bolsillo con sensor de pines Elite CTS para medir conductividad, TDS o salinidad con temperatura | |
IP 67 | |
De 0,00 a 20,00 mS/cm | |
De 0,00 a 10,00 ppt | |
Agua potable, medioambiental, alimentos & bebidas | |
4 tecla | |
Del 5 al 85 % (sin condensación) | |
0,10 ppt | |
Por curva de salinidad práctica | |
De 0,40 a 1,00 (seleccionable) | |
Sí | |
1 punto | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Termistor | |
202 x 45 x 36 mm | |
160 g (incluida la batería) |