Learn More
Kit de detección de residuos de proteína de soja ELISA Systems™ para pruebas de alérgenos alimentarios
Código de producto. 12715440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
48 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12715440 48 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 12715440 Proveedor Thermo Scientific Oxoid N.º de proveedor ESSOYPRD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Detecte y cuantifique rápidamente los residuos de proteína de soja en muestras de alimentos y medioambientales.
Simplifique las pruebas de alérgenos con el Kit de detección de proteína de soja ELISA Systems™, que ayuda a garantizar el cumplimiento de los requisitos de etiquetado de productos alimenticios. El enzimoinmunoanálisis de adsorción está diseñado para ofrecer una detección y una cuantificación sencillas, sensibles y rápidas del material proteico de soja en muestras medioambientales y de alimentos. Este kit completo y listo para usar se ha desarrollado y optimizado para detectar específicamente el inhibidor de la tripsina de soja y otras proteínas de la soja.
El aumento gradual del consumo de productos de soja hace que la identificación y caracterización de los principales alérgenos de la soja se haya convertido en un elemento prioritario de investigación.
Utilice el Kit de detección de proteínas de soja ELISA Systems para la detección y cuantificación rápidas del material proteico de soja en muestras de alimentos y medioambientales.
  • Rápido: Preparación de la muestra para la obtención de resultados en menos de 60 minutos para poder tener resultados y actuar rápidamente
  • Sencillo: Los reactivos líquidos y concentrados listos para usar, además del procedimiento de manipulación común para todos los kits, hacen que los ensayos ELISA Systems sean fáciles de implementar y ejecutar
  • Resistente: Los controles líquidos listos para usar y los reactivos sin alérgenos y sin control reducen el riesgo de contaminación cruzada que podría dar lugar a falsos positivos
  • Flexible: Uso para pruebas cualitativas o cuantitativas; un solo kit para varias aplicaciones
  • Sensible: Detecte proteínas o residuos de proteínas (incluyendo proteínas termoestables), a niveles bajos para mejorar la seguridad del producto
  • Con nuestro soporte: Nuestro experimentado equipo técnico está preparado para colaborar con usted y ayudarle a evitar retrasos en la obtención de los resultados de las pruebas
Los principales alérgenos de la soja no se han caracterizado de manera tan detallada como los alérgenos del cacahuete; sin embargo, se han identificado dos proteínas de soja como antigénicas.1 Para la detección de residuos de proteínas de soja para este ensayo se eligió el inhibidor de la tripsina de soja y otras proteínas de la soja. Este ensayo se basa en la comparación con las concentraciones de proteína de harina de soja.
Es posible que aquellas muestras que se hayan sido sometido a tratamientos prolongados a alta temperatura y presión (como puede por operaciones de enlatado), hidrólisis o fermentación no sean adecuadas para su análisis con este kit de prueba.
Todos los resultados deben interpretarse como parte de un plan de HACCP para alérgenos alimentarios. Toda muestra que devuelva un resultado positivo debe considerarse como un resultado presuntivo y es preciso realizar una confirmación o un análisis posteriores.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los kits de ELISA Systems™ para el análisis de alérgenos alimentarios están fabricados por ELISA Systems Pty Ltd.
ELISA Systems es una marca comercial de ELISA Systems Pty Ltd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de detección de residuos de proteína de soja ELISA Systems
Analitos detectables Inhibidor de la tripsina de soja y otras proteínas de soja
Formato del kit de inmunoensayo ELISA
Tipo de producto Kit de detección de residuos de proteína de soja
Contenido del kit Concentrado de solución de extracción (20X), Concentrado de solución de tampón de lavado (20X), Conjugado enzimático, Patrón negativo, Patrones positivos, Solución de parada, Sustrato, Tiras reactivas
Cantidad 48 pruebas
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C